Documenti fondamentali
ENA311760695
Enamine
N1-butyl-N1-methylbenzene-1,4-diamine
Scegli un formato
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
2.5 G
1.106,30 €
5 G
1.636,70 €
10 G
2.429,70 €
SKU del venditore: EN300-72244-100MG
158,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
423,80 €
1 G
564,20 €
2.5 G
1.106,30 €
5 G
1.636,70 €
10 G
2.429,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.28
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-72244-100MG
158,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2/c1-3-4-9-13(2)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
InChI
YEMIAPOPTRUFTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72244
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)