Documenti fondamentali
ENA311759382
Enamine
N-(piperidin-3-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.33
Numero MDL:
Iupac Name
N-(3-piperidinyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c14-16(15,11-6-2-1-3-7-11)13-10-5-4-8-12-9-10/h1-3,6-7,10,12-13H,4-5,8-9H2
InChI
CBUATOLLDLLJAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70324
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70324
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)