Documenti fondamentali
ENA311759377
Enamine
2-hydroxy-1-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
Scegli un formato
100 MG
102,70 €
250 MG
146,90 €
500 MG
232,70 €
1 G
297,70 €
2.5 G
520,00 €
5 G
891,80 €
10 G
1.362,40 €
SKU del venditore: EN300-70294-100MG
102,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
102,70 €
250 MG
146,90 €
500 MG
232,70 €
1 G
297,70 €
2.5 G
520,00 €
5 G
891,80 €
10 G
1.362,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-70294-100MG
102,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
39-40
Iupac Name
2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H11NO2/c8-5-6(9)7-3-1-2-4-7/h8H,1-5H2
InChI
RWGVUODVPQFWCJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70294
Melting Point
39-40
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70294
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)