Documenti fondamentali
ENA311759236
Enamine
tert-butyl N-[1-(pyrrolidin-3-yl)piperidin-4-yl]carbamate
Scegli un formato
100 MG
96,20 €
250 MG
136,50 €
500 MG
214,50 €
1 G
275,60 €
2.5 G
581,10 €
5 G
1.089,40 €
10 G
1.497,60 €
SKU del venditore: EN300-49949-100MG
96,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
96,20 €
250 MG
136,50 €
500 MG
214,50 €
1 G
275,60 €
2.5 G
581,10 €
5 G
1.089,40 €
10 G
1.497,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.39
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-49949-100MG
96,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 1-(3-pyrrolidinyl)-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H27N3O2/c1-14(2,3)19-13(18)16-11-5-8-17(9-6-11)12-4-7-15-10-12/h11-12,15H,4-10H2,1-3H3,(H,16,18)
InChI
RYEDWVUQVIEGNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49949
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49949
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)