Documenti fondamentali
ENA311759008
Enamine
2-(cyclopentylamino)acetamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
SKU del venditore: EN300-70002-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-70002-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(cyclopentylamino)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c8-7(10)5-9-6-3-1-2-4-6;/h6,9H,1-5H2,(H2,8,10);1H
InChI
NKHCKBBXSUJAGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70002
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)