Documenti fondamentali
ENA308584992
Enamine
1,6-dimethyl-1,4-diazepane
Scegli un formato
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
10 G
2.505,10 €
SKU del venditore: EN300-69193-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
10 G
2.505,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-69193-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,6-dimethyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-7-5-8-3-4-9(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI
SFCRWIPFNLBDHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69193
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69193
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)