Documenti fondamentali
ENA308583984
Enamine
3-(5-fluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenol
Scegli un formato
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
SKU del venditore: EN300-68821-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-68821-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H9FN2O/c14-9-4-5-11-12(7-9)16-13(15-11)8-2-1-3-10(17)6-8/h1-7,17H,(H,15,16)
InChI
VKOVNYHIWBEFTN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68821
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68821
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)