ENA308583816
Enamine
2-bromo-1-(2,4,6-trifluorophenyl)propan-1-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-68560-100MG
363,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-68560-100MG
363,50 €
Iupac Name
2-bromo-1-(2,4,6-trifluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c1-4(10)9(14)8-6(12)2-5(11)3-7(8)13/h2-4H,1H3
InChI
HRUCKGJEHROEGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68560
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)