Documenti fondamentali
ENA308583808
Enamine
3-(9H-carbazol-9-yl)propan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
SKU del venditore: EN300-68551-100MG
299,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
299,00 €
250 MG
429,00 €
500 MG
674,70 €
1 G
864,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.77
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-68551-100MG
299,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(9H-carbazol-9-yl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H16N2.ClH/c16-10-5-11-17-14-8-3-1-6-12(14)13-7-2-4-9-15(13)17;/h1-4,6-9H,5,10-11,16H2;1H
InChI
ZDZKEBRPLHUTPD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68551
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68551
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)