Documenti fondamentali
ENA308583681
Enamine
5-[(4-hydroxyphenyl)methyl]imidazolidine-2,4-dione
Scegli un formato
100 MG
110,00 €
250 MG
137,30 €
500 MG
190,60 €
1 G
230,90 €
2.5 G
393,40 €
5 G
663,80 €
SKU del venditore: EN300-68338-100MG
110,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
110,00 €
250 MG
137,30 €
500 MG
190,60 €
1 G
230,90 €
2.5 G
393,40 €
5 G
663,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-68338-100MG
110,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
260-262
Iupac Name
5-(4-hydroxybenzyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c13-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(14)12-10(15)11-8/h1-4,13-14H,5H2,(H2,11,12,15)
InChI
HNHTYIXGSQALCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68338
Melting Point
260-262
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68338
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)