Documenti fondamentali
ENA308583346
Enamine
benzyl[(2-methylphenyl)methyl]amine
Scegli un formato
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1.362,40 €
SKU del venditore: EN300-32615-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1.362,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.31
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-32615-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-benzyl(2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C15H17N/c1-13-7-5-6-10-15(13)12-16-11-14-8-3-2-4-9-14/h2-10,16H,11-12H2,1H3
InChI
QSBDXBZYSGBRBS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32615
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32615
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)