Documenti fondamentali
ENA308583237
Enamine
1-methyl-4-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)pyridin-1-ium iodide
Scegli un formato
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
SKU del venditore: EN300-68317-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-68317-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-4-(4-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)pyridinium iodide
Inchi Code
1S/C10H11N3O2.HI/c1-10(8(14)11-9(15)12-10)7-3-5-13(2)6-4-7;/h3-6H,1-2H3,(H-,11,12,14,15);1H
InChI
LHBBIEQWDHIVMC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[I-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68317
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68317
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)