Documenti fondamentali
ENA300791577
Enamine
(3-{2-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]ethoxy}phenyl)methanamine
Scegli un formato
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
SKU del venditore: EN300-67103-100MG
249,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-67103-100MG
249,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-(aminomethyl)phenoxy)-N-(2-methoxyethyl)-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C13H22N2O2/c1-15(6-8-16-2)7-9-17-13-5-3-4-12(10-13)11-14/h3-5,10H,6-9,11,14H2,1-2H3
InChI
IAKJCITZTMGIJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67103
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67103
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)