Documenti fondamentali
ENA300791258
Enamine
(1-phenylpentan-2-yl)(propyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.34
Numero MDL:
Iupac Name
1-phenyl-N-propyl-2-pentanamine
Inchi Code
1S/C14H23N/c1-3-8-14(15-11-4-2)12-13-9-6-5-7-10-13/h5-7,9-10,14-15H,3-4,8,11-12H2,1-2H3
InChI
PBENSVGEGPJNFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66573
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66573
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)