Documenti fondamentali
ENA296275272
Enamine
N1-(pyridin-2-yl)butane-1,4-diamine
Scegli un formato
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1.124,50 €
10 G
1.667,90 €
SKU del venditore: EN300-65411-100MG
101,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
101,40 €
250 MG
143,00 €
500 MG
270,40 €
1 G
387,40 €
2.5 G
759,20 €
5 G
1.124,50 €
10 G
1.667,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-65411-100MG
101,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N~1~-(2-pyridinyl)-1,4-butanediamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6,8,10H2,(H,11,12)
InChI
RAJSAPSERUGCBT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65411
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65411
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)