ENA295068977
Enamine
2-amino-N-(quinolin-8-yl)acetamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-62644-100MG
128,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-62644-100MG
128,20 €
Punto di fusione
108-110
Iupac Name
2-amino-N-(8-quinolinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c12-7-10(15)14-9-5-1-3-8-4-2-6-13-11(8)9/h1-6H,7,12H2,(H,14,15)
InChI
RBKYJYFSMHPAFS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62644
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)