ENA292596683
Enamine
2-methylpropyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-62543-100MG
146,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-62543-100MG
146,40 €
Iupac Name
isobutyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-9(2)8-14-10(13)12-6-3-4-11-5-7-12/h9,11H,3-8H2,1-2H3
InChI
ZVOQTQAVQBWFSB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62543
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)