Documenti fondamentali
ENA292596189
Enamine
4-bromo-3-methanesulfonylbenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
SKU del venditore: EN300-61683-100MG
207,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.11
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-61683-100MG
207,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
240-244
Iupac Name
4-bromo-3-(methylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO4S/c1-14(12,13)7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI
LVVHVWLMNKOUFR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61683
Melting Point
240-244
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61683
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)