Documenti fondamentali
ENA292595966
Enamine
N-(4-hydroxyphenyl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
277,70 €
250 MG
379,10 €
500 MG
623,50 €
1 G
787,30 €
2.5 G
1.498,40 €
5 G
2.195,20 €
10 G
3.235,20 €
SKU del venditore: EN300-61554-100MG
277,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
277,70 €
250 MG
379,10 €
500 MG
623,50 €
1 G
787,30 €
2.5 G
1.498,40 €
5 G
2.195,20 €
10 G
3.235,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-61554-100MG
277,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-hydroxyphenyl)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.ClH/c15-11-3-1-10(2-4-11)14-12(16)9-5-7-13-8-6-9;/h1-4,9,13,15H,5-8H2,(H,14,16);1H
InChI
VVBULSOKISZZHZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61554
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61554
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)