Documenti fondamentali
ENA258389825
Enamine
2-(tert-butoxy)ethan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
226,60 €
250 MG
244,80 €
500 MG
278,60 €
1 G
304,60 €
2.5 G
318,90 €
5 G
334,50 €
10 G
452,80 €
SKU del venditore: EN300-59986-100MG
226,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
226,60 €
250 MG
244,80 €
500 MG
278,60 €
1 G
304,60 €
2.5 G
318,90 €
5 G
334,50 €
10 G
452,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-59986-100MG
226,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-tert-butoxyethanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)8-5-4-7/h4-5,7H2,1-3H3
InChI
BLMLZYILSIZQTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59986
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)