Documenti fondamentali
ENA258389684
Enamine
N-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propanamide
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
SKU del venditore: EN300-53489-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-53489-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propanamide
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-8-3-2-4-9(7-8)14-6-5-10(12)11-13/h2-4,7,13H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
InChI
GMIBUONZOFCIDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53489
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53489
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)