Documenti fondamentali
ENA258389540
Enamine
{4-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
Scegli un formato
100 MG
162,00 €
250 MG
211,40 €
500 MG
307,60 €
1 G
381,70 €
2.5 G
705,40 €
5 G
1.020,00 €
10 G
1.491,90 €
SKU del venditore: EN300-59498-100MG
162,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,00 €
250 MG
211,40 €
500 MG
307,60 €
1 G
381,70 €
2.5 G
705,40 €
5 G
1.020,00 €
10 G
1.491,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.36
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-59498-100MG
162,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{4-[(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C14H23N3/c1-16-7-2-8-17(10-9-16)12-14-5-3-13(11-15)4-6-14/h3-6H,2,7-12,15H2,1H3
InChI
AQLZGQUKWNQYPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59498
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59498
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)