Documenti fondamentali
ENA258389330
Enamine
1-[4-(benzyloxy)benzoyl]piperazine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
SKU del venditore: EN300-30997-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.83
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-30997-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(benzyloxy)benzoyl]piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C18H20N2O2.ClH/c21-18(20-12-10-19-11-13-20)16-6-8-17(9-7-16)22-14-15-4-2-1-3-5-15;/h1-9,19H,10-14H2;1H
InChI
OJAQLFBLEKUFDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30997
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30997
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)