Documenti fondamentali
ENA250699041
Enamine
[(3-nitrophenyl)methyl](prop-2-en-1-yl)amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1.277,90 €
SKU del venditore: EN300-59194-100MG
118,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1.277,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-59194-100MG
118,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-nitrobenzyl)-2-propen-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O2.ClH/c1-2-6-11-8-9-4-3-5-10(7-9)12(13)14;/h2-5,7,11H,1,6,8H2;1H
InChI
CMBVZGYCHFHEEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
87
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59194
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59194
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)