Documenti fondamentali
ENA250698954
Enamine
2-amino-4-methoxybenzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
SKU del venditore: EN300-59044-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-59044-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
141-143
Iupac Name
2-amino-4-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O3S/c1-12-5-2-3-7(6(8)4-5)13(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI
KQDZEDHMFMVZRU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59044
Melting Point
141-143
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59044
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)