Documenti fondamentali
ENA250698876
Enamine
1-(3-methoxyphenyl)piperidin-4-one
Scegli un formato
100 MG
81,40 €
250 MG
98,30 €
500 MG
128,20 €
1 G
151,60 €
2.5 G
254,30 €
5 G
424,60 €
10 G
766,50 €
SKU del venditore: EN300-58918-100MG
81,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
81,40 €
250 MG
98,30 €
500 MG
128,20 €
1 G
151,60 €
2.5 G
254,30 €
5 G
424,60 €
10 G
766,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-58918-100MG
81,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-methoxyphenyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12-4-2-3-10(9-12)13-7-5-11(14)6-8-13/h2-4,9H,5-8H2,1H3
InChI
FULBKNNHKLHNFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58918
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58918
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)