Documenti fondamentali
ENA250698562
Enamine
{1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidin-3-yl}methanamine
Scegli un formato
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
SKU del venditore: EN300-56568-100MG
146,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
146,40 €
250 MG
188,00 €
500 MG
315,40 €
1 G
432,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-56568-100MG
146,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyrrolidinyl}methanamine
Inchi Code
1S/C12H15F3N2O/c13-12(14,15)18-11-3-1-10(2-4-11)17-6-5-9(7-16)8-17/h1-4,9H,5-8,16H2
InChI
ZPAJVKGSUPURKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56568
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56568
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)