Documenti fondamentali
ENA249152501
Enamine
N-ethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
193,20 €
250 MG
258,20 €
500 MG
441,50 €
1 G
574,10 €
2.5 G
1.083,70 €
5 G
1.579,00 €
10 G
2.321,30 €
SKU del venditore: EN300-56513-100MG
193,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
193,20 €
250 MG
258,20 €
500 MG
441,50 €
1 G
574,10 €
2.5 G
1.083,70 €
5 G
1.579,00 €
10 G
2.321,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-56513-100MG
193,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
162-163
Iupac Name
N-ethylpiperidine-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-2-10-8(11)7-3-5-9-6-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11);1H
InChI
YYPVQBBUASUJRK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56513
Melting Point
162-163
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56513
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)