Documenti fondamentali
ENA245487456
Enamine
{2-[(6-bromonaphthalen-2-yl)oxy]ethyl}(methyl)amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
SKU del venditore: EN300-55352-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
287,30 €
250 MG
410,80 €
500 MG
647,40 €
1 G
830,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-55352-100MG
287,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-{2-[(6-bromo-2-naphthyl)oxy]ethyl}-N-methylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14BrNO.ClH/c1-15-6-7-16-13-5-3-10-8-12(14)4-2-11(10)9-13;/h2-5,8-9,15H,6-7H2,1H3;1H
InChI
DILLPQADXXGCFB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55352
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55352
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)