Documenti fondamentali
ENA245486708
Enamine
ethyl 4-chloro-6,8-dimethoxyquinoline-3-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
32,50 €
250 MG
46,80 €
500 MG
74,10 €
1 G
94,90 €
2.5 G
191,10 €
5 G
326,30 €
10 G
549,90 €
SKU del venditore: EN300-54441-100MG
32,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
32,50 €
250 MG
46,80 €
500 MG
74,10 €
1 G
94,90 €
2.5 G
191,10 €
5 G
326,30 €
10 G
549,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-54441-100MG
32,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-6,8-dimethoxy-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H14ClNO4/c1-4-20-14(17)10-7-16-13-9(12(10)15)5-8(18-2)6-11(13)19-3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI
DSGVVCRDDXQCTD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54441
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54441
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)