Documenti fondamentali
ENA245485707
Enamine
6-bromo-2-[2-(4-fluorophenyl)ethenyl]quinoline-4-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
SKU del venditore: EN300-53103-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-53103-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-bromo-2-[(E)-2-(4-fluorophenyl)ethenyl]-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H11BrFNO2/c19-12-4-8-17-15(9-12)16(18(22)23)10-14(21-17)7-3-11-1-5-13(20)6-2-11/h1-10H,(H,22,23)/b7-3+
InChI
UTBXUAKTXDJPAG-XVNBXDOJSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53103
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)