ENA245485412
Enamine
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid dihydrobromide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-52528-100MG
28,60 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-52528-100MG
28,60 €
Iupac Name
(4-ethyl-1-piperazinyl)acetic acid dihydrobromide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.2BrH/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)7-8(11)12;;/h2-7H2,1H3,(H,11,12);2*1H
InChI
NUDVXBKNDIXZCL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52528
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)