Documenti fondamentali
ENA245485153
Enamine
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)propanamide
Scegli un formato
100 MG
89,20 €
250 MG
108,70 €
500 MG
145,10 €
1 G
173,70 €
2.5 G
223,10 €
5 G
303,70 €
10 G
385,60 €
SKU del venditore: EN300-27950-100MG
89,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
89,20 €
250 MG
108,70 €
500 MG
145,10 €
1 G
173,70 €
2.5 G
223,10 €
5 G
303,70 €
10 G
385,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-27950-100MG
89,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(2-phenoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C15H14ClNO2/c1-11(16)15(18)17-13-9-5-6-10-14(13)19-12-7-3-2-4-8-12/h2-11H,1H3,(H,17,18)
InChI
PVXFNEBKNXQDCT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27950
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27950
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)