Documenti fondamentali
ENA238713646
Enamine
1-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]ethan-1-amine
Scegli un formato
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1.277,90 €
10 G
1.896,70 €
SKU del venditore: EN300-52421-100MG
118,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
118,30 €
250 MG
169,00 €
500 MG
317,20 €
1 G
440,70 €
2.5 G
863,20 €
5 G
1.277,90 €
10 G
1.896,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-52421-100MG
118,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]ethylamine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-11(14)12-3-5-13(6-4-12)16-9-7-15(2)8-10-16/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3
InChI
UAQCYCNMBPCKBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52421
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52421
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)