ENA238713429
Enamine
{[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methylidene]amino}thiourea
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-52260-100MG
120,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-52260-100MG
120,90 €
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde thiosemicarbazone
Inchi Code
1S/C6H9N5S/c1-11-4-5(3-9-11)2-8-10-6(7)12/h2-4H,1H3,(H3,7,10,12)/b8-2+
InChI
PNVMXCWPCKOFKI-KRXBUXKQSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52260
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)