ENA238713119
Enamine
N-(4-fluorophenyl)-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-51840-100MG
185,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-51840-100MG
185,40 €
Iupac Name
N-(4-fluorophenyl)-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H9FN2O2S/c1-8(17)15(11-4-2-9(13)3-5-11)12-14-10(6-16)7-18-12/h2-7H,1H3
InChI
ZJFCQJCSLNUPAY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51840
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)