ENA238713104
Enamine
4-(ethanesulfonyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-51815-100MG
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-51815-100MG
344,00 €
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO4S2/c1-2-14(10,11)7-3-5-8(6-4-7)15(9,12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI
HFRRPNALBUTUND-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51815
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)