ENA238713027
Enamine
ethyl N-(3-amino-2-methylphenyl)carbamate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-51688-100MG
120,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-51688-100MG
120,90 €
Iupac Name
ethyl 3-amino-2-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-14-10(13)12-9-6-4-5-8(11)7(9)2/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
CUARKGNESAJPQR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51688
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)