Documenti fondamentali
ENA238712687
Enamine
N-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-5-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Iupac Name
N-(1,2,3,4-tetrahydro-5-quinolinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-8(14)13-11-6-2-5-10-9(11)4-3-7-12-10/h2,5-6,12H,3-4,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI
OPCOPOQVNHAIHJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51058
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51058
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)