Documenti fondamentali
ENA238712468
Enamine
N-(7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ylidene)hydroxylamine
Scegli un formato
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1.488,50 €
SKU del venditore: EN300-50529-100MG
249,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
249,60 €
250 MG
357,50 €
500 MG
592,80 €
1 G
759,20 €
2.5 G
1.488,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.1
SKU del venditore: EN300-50529-100MG
249,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5Z)-7-bromo-3,4-dihydro-1-benzoxepin-5(2H)-one oxime
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c11-7-3-4-10-8(6-7)9(12-13)2-1-5-14-10/h3-4,6,9H,1-2,5H2
InChI
HPVNZYAWMIMICI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50529
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50529
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)