Documenti fondamentali
ENA238712107
Enamine
N-(2-bromoethyl)benzenesulfonamide
Scegli un formato
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
10 G
2.017,10 €
SKU del venditore: EN300-50114-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1.374,90 €
10 G
2.017,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-50114-100MG
165,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
57-61
Iupac Name
N-(2-bromoethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2S/c9-6-7-10-13(11,12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2
InChI
HKSWKYUFZYFBQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50114
Melting Point
57-61
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50114
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)