Documenti fondamentali
ENA238711800
Enamine
1-[2-oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]pyrrolidine-2,5-dione hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
232,70 €
250 MG
334,10 €
500 MG
578,50 €
1 G
742,30 €
2.5 G
1.453,40 €
5 G
2.150,20 €
SKU del venditore: EN300-49696-100MG
232,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,70 €
250 MG
334,10 €
500 MG
578,50 €
1 G
742,30 €
2.5 G
1.453,40 €
5 G
2.150,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.71
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-49696-100MG
232,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-[2-oxo-2-(1-piperazinyl)ethyl]-2,5-pyrrolidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O3.ClH/c14-8-1-2-9(15)13(8)7-10(16)12-5-3-11-4-6-12;/h11H,1-7H2;1H
InChI
UJEPDPVZFXSMRV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49696
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49696
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)