Documenti fondamentali
ENA238711563
Enamine
6-amino-2,3-dihydro-1H-indole-1-sulfonamide hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
317,20 €
100 MG
473,20 €
250 MG
674,70 €
500 MG
1.062,10 €
SKU del venditore: EN300-45540-50MG
317,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
317,20 €
100 MG
473,20 €
250 MG
674,70 €
500 MG
1.062,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.72
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-45540-50MG
317,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-amino-1-indolinesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O2S.ClH/c9-7-2-1-6-3-4-11(8(6)5-7)14(10,12)13;/h1-2,5H,3-4,9H2,(H2,10,12,13);1H
InChI
RAZHKCAFNWSFHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45540
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45540
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)