Documenti fondamentali
ENA238711464
Enamine
1-(5-bromopyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
23,40 €
500 MG
23,40 €
1 G
23,40 €
250 MG
23,40 €
SKU del venditore: EN300-45321-100MG
23,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
23,40 €
500 MG
23,40 €
1 G
23,40 €
250 MG
23,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-45321-100MG
23,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(5-bromo-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O2/c12-9-1-2-10(13-7-9)14-5-3-8(4-6-14)11(15)16/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,15,16)
InChI
UZHCKHPUYLVRFG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45321
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45321
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)