Documenti fondamentali
ENA238711411
Enamine
2-amino-2-phenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1.533,50 €
5 G
2.247,20 €
SKU del venditore: EN300-45211-100MG
294,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
294,60 €
250 MG
402,50 €
500 MG
637,80 €
1 G
804,20 €
2.5 G
1.533,50 €
5 G
2.247,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-45211-100MG
294,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-oxo-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.ClH/c13-11(10-6-2-1-3-7-10)12(15)14-8-4-5-9-14;/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9,13H2;1H
InChI
PYKOTXMFKSASFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45211
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45211
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)