ENA238710979
Enamine
2-[(2-chloro-6-fluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-43857-100MG
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-43857-100MG
344,00 €
Iupac Name
2-(2-chloro-6-fluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClFN.ClH/c12-10-4-1-5-11(13)9(10)7-8-3-2-6-14-8;/h1,4-5,8,14H,2-3,6-7H2;1H
InChI
REBMQIXDPWDKHN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43857
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)