Documenti fondamentali
ENA238710834
Enamine
1-amino-4-tert-butylcyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
141,70 €
250 MG
201,50 €
500 MG
318,50 €
1 G
408,20 €
2.5 G
590,20 €
5 G
891,80 €
10 G
1.497,60 €
SKU del venditore: EN300-43142-100MG
141,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
141,70 €
250 MG
201,50 €
500 MG
318,50 €
1 G
408,20 €
2.5 G
590,20 €
5 G
891,80 €
10 G
1.497,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.75
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-43142-100MG
141,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-amino-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c1-10(2,3)8-4-6-11(12,7-5-8)9(13)14;/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChI
GJSIHGMVBVDEET-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43142
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43142
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)