Documenti fondamentali
ENA238710746
Enamine
5-methylpyrimidine-2-thiol hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
81,90 €
SKU del venditore: EN300-42949-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
81,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-42949-100MG
81,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-methyl-2-pyrimidinethiol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6N2S.ClH/c1-4-2-6-5(8)7-3-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
InChI
AZFLVSNLWLWSAZ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42949
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42949
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)