Documenti fondamentali
ENA238710455
Enamine
potassium {4-benzamido-5,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidin-2-yl}sulfanide
Scegli un formato
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
SKU del venditore: EN300-35226-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1.407,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.44
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-35226-100MG
126,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium 4-(benzoylamino)-5,6-dimethylfuro[2,3-d]pyrimidine-2-thiolate
Inchi Code
1S/C15H13N3O2S.K/c1-8-9(2)20-14-11(8)12(17-15(21)18-14)16-13(19)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,1-2H3,(H2,16,17,18,19,21);/q;+1/p-1
InChI
GCJILBAWVDKBED-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35226
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35226
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)