Documenti fondamentali
ENA238710256
Enamine
7-chloro-5-(methoxymethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Scegli un formato
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
10 G
2.809,30 €
SKU del venditore: EN300-22665-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1.279,20 €
5 G
1.894,10 €
10 G
2.809,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-22665-100MG
187,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(7-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)methyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H7ClN4O/c1-13-3-5-2-6(8)12-7(11-5)9-4-10-12/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
InChI
LEULZFQQXCHCAL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22665
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22665
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)